Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Produktkod. 15163339
Mått (LxB):
1 x 0.5 in.
1.13 x 0.5 in.
2 x 1 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15163339
Brand: Brady™ 131602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For marking relays, solenoids, switches, drive motors and other components
  • Available in various sizes
  • For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Pass 2002/95/EC
Färg Black, Light Gray
Material Metallized Polyester (B-428)
Produkttyp Label Maker Cartridge
Kvantitet 480/Pk.
Storlek (engelska) 1 x 0.5 in.
Storlek (metrisk) 25.4 x 12.7 mm
Mått (LxB) 1 x 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm