Läs mer
Brady™ Brady™Bondz™ B-483 Ultra Aggressive Polyester BMP71 Printer Label
Mått (LxB):
0,5 x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
- Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- Service temperature of -40 to 248° F (-40 to 120° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognised; CSA Accepted |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Permanent Rubber Based |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Label Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Visa mer |