Läs mer
Brady™ Bradylink™ Anslutande länkar
Produktkod. 11731296 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11731296 Gult 1 paket
1 options
Produktkod. 11731296 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 078246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    693.44 SEK / Paket med 1
    Save 88.56 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Används för att permanent fästa kedjelängder eller för att reparera kedjelänk
  • Endast för inomhusbruk
  • Länkdesign förhindrar veck
  • Anslutande länkar matchar våra inlägg och kedja
Specifikationer
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.08 cm
Förpackningsmängd 36/Pk.
Bredd (metrisk) 50.00 mm
Färg Gult
Material B-900 Polyeten
Typ Connecting Links