Beskrivning
B30-serien Drop& Klicka på utskriftsband aktiverar 5-sekunders ändringar av färgband. Ingen kalibrering, ingen gängning, inget slöseri, inga krångel och bläcket är alltid åt rätt håll!
- Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
- R6400-seriens hartsformulering erbjuder överlägsen kemisk och nötningsbeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™
- Rekommenderas för användning med material utformade för att motstå kemikalier, såsom B-492 Frozen Surface Polyester och B-481 Chemical Resistant Polyester
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC |
| Typ av lim | Icke-adhesivt |
| Färg | Svart |
| Formatera | Patron (band) |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | BBP30; BBP31; BBP33; BBP35; BBP37; i3300; S3000; S3100; i5300; S3700 |
| Visa mer |