Läs mer
Brady™ Dash Space
Produktkod. 11731266
Färg:
Blått
Klart
Red
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11731266
Brand: Brady™ 142179
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dash Space B-514 polyestermaterial är idealiskt för användning för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar.
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.32
Specifications
Certifikat och efterlevnad RoHS
Material Polyester
Kvantitet 46/Pk.
Typ av lim Rubber-based
Beskrivning ToughStripe Prespaced shapes
Höjd (engelska) 2 in.
Tjocklek 0.008 in.
Bredd (engelska) 8 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C-54 °C
Produkttyp Label
Färg Red