Läs mer
Brady™ Dash Space
Färg:
Blått
Klart
Red
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Tejp tar bort rent utan några fula limrester eller skador på golvet
- Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
- Överstiger säkerhetskrav för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 och OSHA 1910.30
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Alternativt artikelnummer | 142180 |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 46/Pk. |
| Typ av lim | Gummibaserad |
| Beskrivning | ToughStripe Prespaced former |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Tjocklek | 0,008 tum. |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Bredd (metrisk) | 50.8 mm |
| Visa mer |