Läs mer
Brady™ Dash Space
Produktkod. 11751266 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11751266 Klart 1 rulle
11711266 Vitt 1 rulle
11741266 Blått 1 rulle
11731266 Rött 1 rulle
11721266 Svart 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11751266 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1314.40 SEK / 1 rullar
    Save 170.60 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 23-10-2026
Dash Space B-514 polyestermaterial är idealiskt för användning för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar.
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Tejp tar bort rent utan några fula limrester eller skador på golvet
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
  • Överstiger säkerhetskrav för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 och OSHA 1910.31
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Alternativt artikelnummer 142181
Material Polyester
Kvantitet 46/Pk.
Typ av lim Gummibaserad
Beskrivning ToughStripe Prespaced former
Höjd (engelska) 2 tum
Tjocklek 0,008 tum.
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -18° C-54° C
Produkttyp Märka