Beskrivning
- Läs mer än 1000 objekt per sekund inom 15 m
- Läs UHF RFID-etiketter och skanna enkelt streckkoder och 2D-koder på nära håll
- Fungerar 24 timmar på en laddning
- Kompatibel med ett brett utbud av smarta enheter som kan länkas trådlöst via Bluetooth 5.3 eller med USB-C-kabel
- Universal montering: Fäst alla smarta enheter ordentligt med skruvar eller Quadlock
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkodstyper som stöds | IATA 2 av 5, Matrix 2 av 5, Trioptic |
| Dataöverföringsmetod | Bluetooth 5.3 klass 2, USB-C |
| Höjd (metrisk) | 98.5 mm |
| Höjd (engelska) | 3,88 tum. |
| Bredd (metrisk) | 214.4 mm |
| Bredd (engelska) | 8,44 tum. |
| Djup (metriskt) | 86 mm |
| Djup (engelska) | 3,39 tum. |
| Vikt (metrisk) | 0.58 kg |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Visa mer |