Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter med topp för 1 tum. Små kärnskrivare
Produktkod. 15357750 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (engelska):
0,375 x 1 x 0,375 tum. (B x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 tum. (B x H x dia.)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Förpackningsstorlek
15357750 0,375 x 1 x 0,375 tum. (B x H x dia.) 1 rulle
15231808 1 x 0,5 x 0,440 tum. (B x H x dia.) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15357750 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1971.37 SEK
    1463.40 SEK / 1 rullar
    Save 507.97 SEK
    25% Av
I lager
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Specialiserade — Aggressive självhäftande B-492-etiketter FreezerBondz™ är idealiska för böjda, frusna ytor som ampuller, centrifugprover, rör och glas.
  • Hållbara — etiketter tål kemikalier, nötsår, förvaring i flytande kväve och ett hög/lågt temperaturintervall på -320 °F till +212 °F (-196 °C till +100 °C).
  • Självhäftande — permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor, eller för att linda runt rör och ampuller med en överlappning på 1/8 tum
  • Certifieringar — RoHS-kompatibla enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) Termisk skrivare
Kvantitet 1500/Pk.
Storlek (engelska) 0,375 x 1 x 0,375 tum. (B x H x dia.)
Storlek (metrisk) 25,4 x 9,53 mm (B x H) med 9,53 mm Dia. flaskans övre etikett
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 till 120 °C
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 9.5 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 9.5 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-249-492-1.5-SC