Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter med topp för 1 tum. Små kärnskrivare
Produktkod. p-4908398
Storlek (engelska):
0,375 x 1 x 0,375 tum. (B x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 tum. (B x H x dia.)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15357750
Brand: Brady™ 142075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Specialiserad— Aggressivt lim B-492 FreezerBondz™ Etiketter är idealiska för krökta, frusna ytor som flaskor, centrifugprover, rör och objektglas.
  • Hållbar— Etiketter tål kemikalier, nötning, lagring i flytande kväve och ett hög/låg temperaturområde på -320 °F till +212 F (-°196 C °till +100 °C).
  • Lim— Permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
  • Certifieringar— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Skrivarens etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) Termisk skrivare
Kvantitet 1500/Pk.
Storlek (engelska) 0,375 x 1 x 0,375 tum. (B x H x dia.)
Storlek (metrisk) 25,4 x 9,53 mm (B x H) med 9,53 mm Dia. flaskans övre etikett
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 till 120 °C
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 9.5 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 9.5 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-249-492-1.5-SC