Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter för B33-skrivare
Produktkod. 15375302
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
15375302 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 15375302 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Specialiserade — Aggressive självhäftande B-492-etiketter FreezerBondz™ är idealiska för böjda, frusna ytor som ampuller, centrifugprover, rör och glas.
  • Hållbara — etiketter tål kemikalier, nötsår, förvaring i flytande kväve och ett hög/lågt temperaturintervall på -320 °F till +212 °F (-196 °C till +100 °C).
  • Självhäftande — permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor, eller för att linda runt rör och ampuller med en överlappning på 1/8 tum
  • Certifieringar — RoHS-kompatibla enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning FreezerBondz Etiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Använd i laboratorieidentifiering som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Inkluderar Patron med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1500-set/låda
Kvantitet 1500:-/rulle
Form Rektangel med cirkel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -195 °C till +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1 tum
Längd (engelska) 0,37 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,37 tum.
Höjd (metrisk) 9 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer B33-163-492