Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter för B33-skrivare
Produktkod. 15412615 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (engelska):
0,5 tum
0,600 tum.
1 tum
Bredd (engelska):
1 tum
1,62 tum.
Kvantitet:
1500:-/rulle
1900/Rull
2500/rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Bredd (engelska) Kvantitet Förpackningsstorlek
15412615 0,600 tum. 1,62 tum. 1500:-/rulle Paket med 1500
15791857 0,5 tum 1 tum 1500:-/rulle Paket med 1500
15354158 0,5 tum 1 tum 2500/rulle Varje
13593310 1 tum 1 tum 1900/Rull Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15412615 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 134102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1987.16 SEK
    1904.85 SEK / Paket med 1500
    Save 82.31 SEK
    4% Av
I lager
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Specialiserade — Aggressive självhäftande B-492-etiketter FreezerBondz™ är idealiska för böjda, frusna ytor som ampuller, centrifugprover, rör och glas.
  • Hållbara — etiketter tål kemikalier, nötsår, förvaring i flytande kväve och ett hög/lågt temperaturintervall på -320 °F till +212 °F (-196 °C till +100 °C).
  • Självhäftande — permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor, eller för att linda runt rör och ampuller med en överlappning på 1/8 tum
  • Certifieringar — RoHS-kompatibla enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning FreezerBondz Etiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Använd i laboratorieidentifiering som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Inkluderar Patron med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1500-etiketter/låda
Kvantitet 1500:-/rulle
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,62 x 0,600 tum.
Storlek (metrisk) 41.27 x 15.2 mm
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 17.78 mm
Mått (L x B) 0,6 x 1,625 tum
Längd (engelska) 0,6 tum
Bredd (engelska) 1,62 tum.
Bredd (metrisk) 41.15 mm
Höjd (engelska) 0,600 tum.
Höjd (metrisk) 15.2 mm
Alternativt artikelnummer B33-155-492