Läs mer
Brady™ Freezerbondz Nylon Tygetiketter
Product Code. 15324284
Click to view available options
Färg:
Vitt
Unit Size:
1 rulle
Product Code. 15324284
Brand: Brady™ 142076
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve. De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Prestera bra i vanliga laboratoriemiljöer som flytande kväve och autoklavapplikationer
  • För användning av rör/flaskor måste dessa etiketter lindas om sig själva med minst 1/8 tum överlappning
  • Färg: Vit med matt finish
  • Material: Nylon
Skrivarkompatibilitet:
  • BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklav, Frys, Varmvattenbad (100 C), °Flytande kväve
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN VDE 0472/delar 815, UL
Beskrivning Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Skrivarens etikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, Laboratorieidentifiering, PCR-rör, Tube, Vial, Vial top
För användning med (utrustning) Termisk skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Temperaturområde (engelska) -94-194 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 till 90 °C
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 9.53 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,3 tum.
Höjd (metrisk) 9 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-249-499-1.5-SC