Läs mer
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Labels
Produktkod. 12809968
Storlek (engelska):
1.25 x 0.375 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12809968
Brand: Brady™ 060903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identification label for frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Smooth surface label made of Freezerbondz Polyester
  • Moisture resistant label with cold-weather performance
  • Original Freezerbondz I label withstands extremely low temperatures
  • For LABEXPERT™ printer (also fits in IDXPERT™ printer)
  • Matte finish, black on white label
  • Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
  • Available in different sizes and printable areas
  • Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz labels for the LABXPERT & IDXPERT Printers
Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning Smooth
Färg Black, White
Avsluta Matte
Material Polyester
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification
För användning med (utrustning) LabXpert™ Printer
Kvantitet 450/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1.25 x 0.375 in.
Storlek (metrisk) 31.750 x 9.530 mm
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Bredd (metrisk) 31.75 mm
Höjd (metrisk) 9.53 mm