Läs mer
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Labels
Storlek (engelska):
1,25 x 0,375 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Smooth surface label made of Freezerbondz Polyester
- Moisture resistant label with cold-weather performance
- Original Freezerbondz I label withstands extremely low temperatures
- For LABEXPERT™ printer (also fits in IDXPERT™ printer)
- Matte finish, black on white label
- Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
- Available in different sizes and printable areas
- Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | FreezerBondz labels for the LABXPERT & IDXPERT Printers |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Beläggning | Smooth |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification |
| För användning med (utrustning) | LabXpert™ Printer |
| Kvantitet | 450/Roll |
| Form | Rectangle |
| Visa mer |