Läs mer
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketter
Produktkod. 13148276 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13148276 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 13148276 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4509.75 SEK
    3193.09 SEK / 1 rullar
    Save 1316.66 SEK
    29% Av
I lager
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen som lagras i flytande kväve. De har bra motstånd mot smutsar vid utskrifter, lösningsmedel och god prestanda vid både höga och låga temperaturer.
  • Fungerar bra i vanliga laboratoriemiljöer såsom flytande kväve och autoklavapplikationer
  • För tub-/ampulapplikationer måste dessa etiketter lindas om sig själva med minst 1/8 tum Överlappning
  • Färg: Vit med matt finish
  • Material: Polyester
Skrivarens kompatibilitet:
  • Freezerbondz (11-877-244 till -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Länk
  • Freezerbondz (11-877-249 till 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Autoklav, frys, varmvattenbad (100 °C), flytande kväve
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Produkttyp Kallytemärkning
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) BBP™ 11 etikettskrivare, 12 etikettersprinter, BBP™ THT 1 tum Kärnskrivaren
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500/Pk.
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm