Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 3 tum. Kärnskrivare
Produktkod. 10362273 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Kvantitet:
100/Roll
250/förpackning
3000-pack
3000/rulle
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10362273 0,6 tum 15 mm 3000-pack 1 rulle
10090832 0,37 tum 9,5 mm 500/förpackning 1 rulle
11795703 1 tum 25 mm 250/förpackning 1 rulle
11745703 1,5 tum 38,1 mm 100/Roll 1 rulle
10637954 1,5 tum 98,4 mm 100/Roll 1 rulle
10007802 0,375 tum 9,5 mm 3000-pack 1 rulle
10580243 0,6 tum 1,5 cm 250/förpackning 1 rulle
10472535 1 tum 25,40 mm 3000-pack 1 rulle
10339434 1,5 tum 38,1 mm 3000/rulle 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10362273 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 011264
I lager
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
Märk laboratorieprover säkert på släta, plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester-etiketter.
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve.
  • De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Specialiserad– Aggressiva självhäftande etiketter är konstruerade för ett brett utbud av labb-ID-applikationer på plana ytor, inklusive kryogena förvaringslådor.
  • Hållbar– Etiketter tål lösningsmedel, fläckar, flytande kväve, frysapplikationer och ett hög/låg temperaturområde på -320° till 212 F (-°196° till 100 °C).
  • Lim– Permanent akryllim för tätt bindning till glas, rostfritt stål och koppar, eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Kallytemärkning
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-155-490-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000-pack
Form Rektangel
Storlek 0,6 x 1,625 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0,6 tum H x 1,625 tum W
Storlek (metrisk) 15.24 x 41.28 mm (L x W)
Storlek (metrisk) panel 15.24 mm H x 41.28 mm W
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till 130 °C
Tjocklek (engelska) 2,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 17.78 mm
Mått (L x B) 41.28 x 15 mm
Längd (engelska) 0.6 in.
Bredd (engelska) 1,62 tum.
Bredd (metrisk) 46.36 mm
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 15 mm
Alternativt artikelnummer THT-155-490-3