Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 3 tum. Kärnskrivare
Produktkod. 10472535
Change view
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Kvantitet:
100/Rulle
250/förpackning
3000-pack
3000/rulle
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Kvantitet unitSize
10472535 1 tum 25,40 mm 3000-pack 1 rulle
10090832 0,37 tum 9,5 mm 500/förpackning 1 rulle
11795703 1 tum 25 mm 250/förpackning 1 rulle
11745703 1,5 tum 38,1 mm 100/Rulle 1 rulle
10637954 1,5 tum 98,4 mm 100/Rulle 1 rulle
10007802 0,375 tum 9,5 mm 3000-pack 1 rulle
10362273 0,6 tum 15 mm 3000-pack 1 rulle
10580243 0,6 tum 1,5 cm 250/förpackning 1 rulle
10339434 1,5 tum 38,1 mm 3000/rulle 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10472535 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 011265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve.
  • De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Specialiserad– Aggressiva självhäftande etiketter är konstruerade för ett brett utbud av labb-ID-applikationer på plana ytor, inklusive kryogena förvaringslådor.
  • Hållbar– Etiketter tål lösningsmedel, fläckar, flytande kväve, frysapplikationer och ett hög/låg temperaturområde på -320° till 212 F (-°196° till 100 °C).
  • Lim– Permanent akryllim för tätt bindning till glas, rostfritt stål och koppar, eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Kall Yta Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR60Plus, PR600P0s, IP
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-156-490-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000-pack
Form Rektangel
Storlek 1 x 1,9 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 1 in H x 1.9 in W
Storlek (metrisk) 25.40 x 48.26 mm (L x W)
Storlek (metrisk) panel 25.40 mm H x 48.26 mm W
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130° C
Tjocklek (engelska) 2,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (LxB) 48.26 x 25 mm
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 53.34 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25,40 mm
Alternativt artikelnummer THT-156-490-3