Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 3 tum. Kärnskrivare
Produktkod. 10580243
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Kvantitet:
100/Rulle
250/förpackning
3000-pack
3000/rulle
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10580243
Brand: Brady™ 011259
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized – Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable – Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320° to 212°F (-196° to 100°C).
  • Adhesive – Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with an 1/8 in. overlap.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Cold Surface Label
För användning med (applikation) General identification, Laboratory identification
För användning med (utrustning) BMP61;BMP71 (with media adapter)
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Modell PTL-76-490
Antal per förpackning 250 Label(s) / Roll
Kvantitet 250/förpackning
Form Rectangle
Storlek 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 0.6 in H x 1.625 in W
Storlek (metrisk) panel 15.24 mm H x 41.28 mm W
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to 130°C
Tjocklek (engelska) 0.0026 in.
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 19.05 mm
Mått (LxB) 41.28 x 15 mm
Bredd (engelska) 1.62 in.
Bredd (metrisk) 41.28 mm
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 1,5 cm
Alternativt artikelnummer PTL-76-490