Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 3 tum. Kärnskrivare
Produktkod. 10637954
Höjd (engelska):
0.37 in.
0,375 tum
0,6 tum
0.6 in.
1 in.
1 tum
1,5 tum
1.5 in.
Höjd (metrisk):
9.5 mm
1.5 cm
15 mm
25 mm
25.40 mm
38.1 mm
98.4 mm
Kvantitet:
100/Roll
250/Pk.
3000 Pk.
3000/rulle
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rulle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10637954
Marca: Brady™ 011262
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized – Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable – Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320° to 212°F (-196° to 100°C).
  • Adhesive – Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with an 1/8 in. overlap.
Specifica
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Cold Surface Label
För användning med (applikation) General identification, Laboratory identification
För användning med (utrustning) BMP61;BMP71 (with media adapter)
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Modell PTL-114-490
Antal per förpackning 100 Label(s) / Roll
Kvantitet 100/Roll
Form Rectangle
Storlek 38.10 mm (W) x 98.43 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 3.875 in H x 1.5 in W
Storlek (metrisk) panel 98.43 mm H x 38.10 mm W
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to 130°C
Tjocklek (engelska) 0.0026 in.
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (LxB) 98.2 x 38.1 mm
Bredd (engelska) 3.87 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 1.5 in.
Höjd (metrisk) 98.4 mm
Alternativt artikelnummer PTL-114-490
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato