Läs mer
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketter
Produktkod. 12849918 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12849918 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 12849918 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 011266
I lager
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen som lagras i flytande kväve.
  • Tryckets smutsbeständighet, lösningsmedelsbeständighet och god prestanda vid både höga och låga temperaturer.
  • Fungerar bra i vanliga laboratoriemiljöer såsom flytande kväve och autoklavapplikationer
  • För tub-/ampulapplikationer måste dessa etiketter lindas runt sig själva med minst 0,125 tum Överlappning
  • Färg: Vit med matt finish
  • Material: Polyester
  • Skrivarens kompatibilitet: Freezerbondz (11-877-244 till -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Länk
  • Freezerbondz (11-877-249 till 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
  • Autoklav, frys, varmvattenbad (100 °C), flytande kväve
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Produkttyp Kallytemärkning
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) BBP™ 81 etikettskrivare, BRADY-seriens IP™ etikettskrivare, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Plus Series etikettskrivare, THT 3 tum Kärnskrivaren
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till 130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 42.28 mm
Mått (L x B) 55.88 x 38.1 mm
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 55.88 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm