Läs mer
Brady™ FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter: Rektangulära med cirklar
Produktkod. 12869938 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12869938 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 12869938 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805918
Beräknad leverans: 23-11-2026
Prestera bra i vanliga laboratoriemiljöer som frysspray
  • Dubbelformat: rektangulär och cirkulär etikett.
  • Utmärkt prestanda vid låga temperaturer
  • Kan appliceras på frusna ytor, inklusive glas och polypropen lagrat i flytande kväve
  • Erbjuder utmärkt motstånd mot utskriftssmuts och lösningsmedel (när de används med R6400-bandet)
  • Laboratorieidentifiering
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-163-492-3
Antal per förpackning 3000 set / rull
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Storlek (engelska) Panel 0,375 tum H x 1 tum B x 0,375 i diameter
Storlek (metrisk) panel 9,53 mm H x 25,40 mm B&B x 9,53 mm Diameter
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -160 °C till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (L x B) 9.53 x 9.53 mm
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,37 tum.
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Alternativt artikelnummer THT-163-492-3