Läs mer
Brady™ Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 12899928 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12899928 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 12899928 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805911
I lager
Använd dessa lågprofiletiketter på frusna ytor eller på rumstempererade ytor som så småningom kommer att lagras i flytande kväve (-196 °C). Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Etiketter är tillräckligt ogenomskinliga för att täcka lagligt skyddad patientinformation för överensstämmelse med HIPAA-kraven.
Identifiera frostade, frysta eller rumstemperaturflaskor (med överlappning). Den förbättrade B-492-versionen FreezerBondz har förbättrad prestanda och relaterade ändringar av etikettstorleken. Överlägsen lösningsmedelsbeständighet vid utskrift med R-6400-seriens band.
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Frys, flytande kväve, varmvattenbad (100 °C)
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till 130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.07 mm
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer THT-152-492-3