Läs mer
Brady™ FreezerBondz Termoöverföringsskrivare rektangulära etiketter PROMO
Produktkod. 10203603 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10203603 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 10203603 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805913
I lager
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar, såsom flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor, inklusive glas och polypropen som lagras i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
  • Bra motstånd mot smutsar från utskrifter, lösningsmedel och hög/låg temperaturprestanda på -320 till 212° °F (-196 till 100° °C)
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering, R6400-seriens band, termotransferskrivare
För användning med (utrustning) Termisk överföringsskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 3/Pk.
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -160 °C till +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (L x B) 25.40 x 25.40 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Alternativt artikelnummer THT-179-492-3