Läs mer
Brady™ Portventillåsningsanordningar
Produktkod. p-149297
Diameter (engelska):
6,5 till 10 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090564
Brand: Brady™ 065563
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör det säkert och enkelt att låsa ut ventiler
  • Två storlekar för att passa ventilhandtag från 1 till 6 tum i diameter (2,54 till 15,2 cm)
  • Slitstark, icke-vidhäftande plast står emot kemikalier, värme och kyla
  • Gångjärnsdesign i rostfritt stål ger styrka och säkerhet
  • Knockout-funktionen rymmer &OS Y, eller“ stigande stam” grindventiler
  • Acceptera alla lås med upp till 0,35 tum. (0,9 cm) bygeldiameter och 0,75 tum. (1,9 cm) eller mer vertikalt schackelspel
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer SLUTSVENTILSLÅS GVLO 6,5-10 RÖD
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad UL 94 HB
Diameter (engelska) 6,5 till 10 tum.
Diameter (metrisk) 16,5 till 25,4 cm
För användning med (applikation) Gör det säkert och enkelt att låsa ut ventiler
Höjd (metrisk) 276.20 mm
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) −20° till +80 °F
Temperaturområde (metriskt) 0° till 175 °C
Bredd (metrisk) 318.30 mm