Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: Tre per rad
Produktkod. 13513320
Färg:
Klart, Vitt
Vitt
Bredd (engelska):
1 tum
2,62 tum.
Höjd (engelska):
0,5 tum
2,62 tum.
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13513320
Brand: Brady™ 143076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiering av tråd och kabel BBP33-etiketter (tre per rad) är omslagsetiketter av polyester eller polypropen som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim och är termiskt överföringstryckbart, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur. Glansig vit finish med permanent akryl (B-423) uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815 och har en drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C).
  • B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
Beskrivning Polyesteretiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Industriell etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetikett, märkskyltar och identifiering av solpaneler
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.31 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 5000 Labels/Box
Kvantitet 5000/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -94 till 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 0,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 85.09 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer B33-5-423