Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: Tre per rad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15492913
Färg:
Klart, Vitt
Vitt
Bredd (engelska):
1 tum
2,62 tum.
Höjd (engelska):
0,5 tum
2,62 tum.
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15492913
Brand: Brady™ 142999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiering av tråd och kabel BBP33-etiketter (tre per rad) är omslagsetiketter av polyester eller polypropen som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim och är termiskt överföringstryckbart, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur. Glansig vit finish med permanent akryl (B-423) uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815 och har en drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C).
  • B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Klart, Vitt
Visa Consignment
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Industriell etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Antal per förpackning 1500 Labels/Box
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 193 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +89,4 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 0.6 x 2.625 in.
Längd (engelska) 2.62 in.
Bredd (engelska) 2,62 tum.
Bredd (metrisk) 66.68 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 15.24 mm
Höjd (engelska) 2,62 tum.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.6 in.
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 15.24 mm
Alternativt artikelnummer B33-153-461