Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: Två per rad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13533330
Change view
Bredd (engelska):
1 tum
1,8 tum
Höjd (engelska):
1 tum
6,5 tum.
Färg:
Vitt
Vitt, Klart
Avsluta:
Glans
Matte
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Färg Avsluta unitSize
13533330 1,8 tum 6,5 tum. Vitt, Klart Glans Varje
30041473 1 tum 1 tum Vitt Matte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13533330 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna och industriella BBP33-etiketter (två per rad) är självlaminerande polyester- eller nylontygetiketter som är idealiska för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Klart
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polyester
Produkttyp Industriell etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 193 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +89,4 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1,8 tum.
Längd (engelska) 6.5 in.
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 45.72 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Alternativt artikelnummer B33-123-461