Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: Två per rad
Produktkod. 30041473
Change view
Bredd (engelska):
1 tum
1,8 tum
Höjd (engelska):
1 tum
6,5 tum.
Färg:
Vitt
Vitt, Klart
Avsluta:
Glans
Matte
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Färg Avsluta unitSize
30041473 1 tum 1 tum Vitt Matte -
13533330 1,8 tum 6,5 tum. Vitt, Klart Glans Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30041473 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna och industriella BBP33-etiketter (två per rad) är självlaminerande polyester- eller nylontygetiketter som är idealiska för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon Trasa
Produkttyp Industriell etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -40 till 193 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +89,4 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1 tum.
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 42.55 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Diameter (engelska) 0.375 in.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer B33-163-499