Läs mer
Brady™ GlobalMark ™Permanent Vinyltejp: 4in.W x 100ft.L
Artikelnummer. 15202936 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Färg:
Rött
Artikelnummer. Färg
15202936 Rött
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15202936 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 113119
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Vinyl av inomhus- och utomhuskvalitet fäster permanent på de flesta rena, torra ytor
  • Anpassa sig väl till oregelbundna, böjda eller grova ytor
  • Tål fett, olja och de flesta industrikemikalier
  • Femårig genomsnittlig utomhushållbarhet vid temperaturer från 82 °C till -40°°° °C; kan tillämpas vid temperaturer så låga som -18 °C
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Avsnitt 2 och avsnitt 3, Förenligt med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Rött
Visa Leverans
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, lagermärkning
För användning med (utrustning) GlobalMark
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 107.95 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.