Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Polyesterband
Beskrivning
- Lågt halogenidinnehåll; idealisk för märkning av rostfria rör och ytor
- Ultrasmooth finish är utmärkt för montering på styva paneler och mycket släta ytor
- Två års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från °110 C till -°40 C (°230 F till -°40 F); kan appliceras i temperaturer så låga som -18 C (°0 °F)
Beställningsinfo
Tjocklek: 3mil
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Silver |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Metalliserad polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Etikettband |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |