Läs mer
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Kapacitet (engelska):
5 gal.
Beskrivning
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
- Reusable clear bag with shoulder strap
- (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
- (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
- 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
- Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
- Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
- For small spills of hazardous materials
- (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
- (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
- Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
- Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Yellow |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15.12 L |
| Material | PVC |
| Typ | Portable Spill Containment Kit |
| För användning med (applikation) | Portable economy kit for small spills |
| Inkluderar | (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet |
| Förpackningsmängd | 1 Kit |
| Mått (L x B x H) | 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm) |
| Längd (engelska) | 20 in. |
| Visa mer |