Läs mer
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Produktkod. p-4492130
Kapacitet (engelska):
5 gal.
Produktkod. 10409894
Brand: Brady™ 813858
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical class spill kits
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Specifikationer
Färg Yellow
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 15.12 L
Material PVC
Typ Portable Spill Containment Kit
För användning med (applikation) Portable economy kit for small spills
Inkluderar (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet
Förpackningsmängd 1 Kit
Mått (L x B x H) 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm)
Längd (engelska) 20 in.
Längd (metrisk) 50.8 cm
Bredd (engelska) 16 in.
Bredd (metrisk) 40.64 cm
Höjd (engelska) 4 in.
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Vikt (engelska) 3.909 lb.
Vikt (metrisk) 1.8 kg