Läs mer
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ FreezerBondz II Labels: Rectangular
Produktkod. 10506360
Bredd (engelska):
0,25 tum
0,37 tum
0,5 tum
0,8 tum
0,9 tum
1 tum
1,9 tum
19 tum
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,5 tum
1 tum
1,25 tum
Kvantitet:
1 st.
225/Förp.
250/förpackning
275/Förp.
300/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10506360
Brand: Brady™ 105944
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Beställningsinfo
For use with Brady LABXPERT and IDXPERT printers
Specifikationer
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Semi-gloss
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp Label
För användning med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification
För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 225/Förp.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -320.8°F to 249.8°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +121°C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm