Läs mer
Brady™ Indoor/Outdoor BMP™71 Vinyl Labeling Tape
Produktkod. 11755613
Färg:
Orange
Red
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755613
Brand: Brady™ 142352
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with BMP 71 Label Maker
  • Aggressive permanent adhesive sticks well to pipes, walls, equipment, windows and most clean, dry surfaces
  • Pliable—conforms well to irregular, curved or rough surfaces
  • Excellent resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
  • Five-year average outdoor durability in temperatures from 180° to -40° F (82° to -40°C)
  • Can be applied in temperatures as low as 0°F (-18°C)
Beställningsinfo
Each roll is 50 ft. long (15.2m)
Specifikationer
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Yellow
Formatera Tape
Material Vinyl
Produkttyp Label Tape
För användning med (applikation) Indoor and outdoor use
För användning med (utrustning) BMP™71 Label Maker
Glans 50 Gardner Units
Livslängd 5 Years
Kvantitet 1 Roll
Temperaturområde (engelska) -40 to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1 in.