Läs mer
Brady™ Indoor/Outdoor BMP™71 Vinyl Labeling Tape
Produktkod. 11785603
Färg:
Orange
Red
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785603
Brand: Brady™ 142348
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with BMP 71 Label Maker
  • Aggressive permanent adhesive sticks well to pipes, walls, equipment, windows and most clean, dry surfaces
  • Pliable—conforms well to irregular, curved or rough surfaces
  • Excellent resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
  • Five-year average outdoor durability in temperatures from 180° to -40° F (82° to -40°C)
  • Can be applied in temperatures as low as 0°F (-18°C)
Beställningsinfo
Each roll is 50 ft. long (15.2m)
Specifications
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 Section 2 and section 3
Beskrivning BMP71 Label Printer Tapes
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Orange
Avsluta Gloss
Formatera Tape
Material Vinyl
Produkttyp Label Tape
För användning med (applikation) Indoor and outdoor use
För användning med (utrustning) BMP™71 Label Maker
Glans 50 Gardner Units
Etiketter per rad 1
Livslängd 5 Years
Kvantitet 1 Roll
Temperaturområde (engelska) -40 to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.40 mm