Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande vinyletikettpatroner inomhus/utomhus
Permanent självhäftande vinyletikettkassetter inomhus/utomhus fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor.
Brand: Brady™ 142808
Beskrivning
Fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor
- För användning med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Skrivare (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Tillverkad av 8-10 år inomhus/utomhus material.
- Matt finish med permanent lim.
- Tål fett, olja och de flesta industrikemikalier.
- Finns i olika storlekar och färger.
Användningsområden:
Allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering, paneletiketter, anläggningsetiketter, säkerhetsetiketter, Lean/5S och visuella arbetsplatsetiketter, rörmärkning, verktygsmärkning, utrustningsmärkning och utomhusmärkning.
†Endast kompatibel med ™skrivaren BMP 21-PLUS.
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
Specifikationer
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Etikettkassett | |
| Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare | |
| -40 °F till +179,6 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 21 x 0,75 tum (6,4 m x 19,05 mm) | |
| 6.4 m | |
| 19.05 mm |
| Vitt på grönt | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Märkning av komponenter och utrustning; Elektrisk märkning; Anläggningsidentifiering; Golvmärkning; Lean och 5S-märkning; Rör- och ventilmärkning; Lagermärkning | |
| 1 | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 21 ft. | |
| 0,75 tum | |
| M21-750-595-GN |