Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande vinyletikettpatroner inomhus/utomhus
Permanent självhäftande vinyletikettkassetter inomhus/utomhus fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor.
Brand:  Brady™ 142796
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12822669
  • 423.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
Fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor
  • För användning med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Skrivare (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Tillverkad av 8-10 år inomhus/utomhus material.
  • Matt finish med permanent lim.
  • Tål fett, olja och de flesta industrikemikalier.
  • Finns i olika storlekar och färger.
Användningsområden:
Allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering, paneletiketter, anläggningsetiketter, säkerhetsetiketter, Lean/5S och visuella arbetsplatsetiketter, rörmärkning, verktygsmärkning, utrustningsmärkning och utomhusmärkning.
†Endast kompatibel med ™skrivaren BMP 21-PLUS.
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
Specifikationer
Specifikationer
BS5609:1986 2 § och 3 §
Permanent akryl
Glans
Vinyl
Etikettkassett
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
-40 °F till +179,6 °F
0,004 tum.
21 x 0,5 tum (6,4 m x 12,7 mm)
6.4 m
12.7 mm
Vinylband för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Svart på orange
Kontinuerligt
Termisk överföring
Frys
1 st.
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
21 ft.
0,5 tum
M21-500-595-ELLER