Läs mer
Brady™ i5100 IP 1 tum. Core R4300 Series halogenfritt skrivarband
Produktkod. p-4375903
Change view
Bredd (engelska):
2,3 tum.
3,27 tum.
4,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) unitSize
10266223 3,27 tum. Varje
11553005 2,3 tum. Varje
11816281 4,3 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10266223 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 066027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
IP-aktiverad i5100 IP 1 tum. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon har Smart Cell RFID-tagg som gör att band kan kommunicera med Brady IP industriell etikettskrivare.
  • Stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier
  • Pålitlig utskriftskvalitet med skarp kant för att maximera streckkodens läsbarhet
  • Vax/hartsformulering
  • Kompatibel med IP300 och IP600 skrivare
  • Kärna ID: 25,4 mm (1 tum), bläcksidan utåt
  • Inkluderar spindel
  • Färg: Svart
Uppfyllande
RoHS-kompatibilitet: Godkänd 2002/95/EC
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Band - Brady IP-skrivare aktiverad
Färg Svart
Formatera Ribbon
Material Harts, Vax
Utskrivbara sidor Bläcksidan ut
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) IP300 och IP600 skrivare
Inkluderar Axel
Kvantitet 1 st
Längd (engelska) 984 ft.
Längd (metrisk) 299.92 m
Bredd (engelska) 3,27 tum.
Bredd (metrisk) 83.06 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer IP-R4300