Läs mer
Brady™ IP™ Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 30041403 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
1,57 tum.
4,3 tum
Material:
Harts
Vax, harts
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Material Förpackningsstorlek
30041403 1,57 tum. Harts -
11568414 1,57 tum. Vax, harts Varje
12881881 4,3 tum Vax, harts Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041403 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.00 SEK
    861.19 SEK / Paket med 1
    Save 101.81 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
IP™ Thermal Transfer Printer Ribbon är färgband med bläcksidan ut och har en öppen 1-tums kärna för kompatibilitet med ett brett utbud av termotransferskrivare.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6200-seriens band ger överlägsen repnings-, utsmetnings-, värme- och kemikaliebeständighet när de trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™ , rekommenderas för utskrift på glansigt, slätt eller halvmatt etikettpapper, såsom B-498 Repositionable Vinyl Cloth och B-486 Metallized Polyester
  • R4300-seriens band ger stark miljöbeständighet mot utsmettning och kemikalier när de trycks på lämpligt Brady™ etikettmaterial, rekommenderas för utskrift på papper och filmer som har en matt eller grov yta, såsom B-427 Self-Laminating Vinyl och B-499 Nylon Trasa.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) BBP81 Etikettskrivare, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare
Material Harts
Längd (engelska) 984 ft.
Bredd (engelska) 1,57 tum.
Längd (metrisk) 299.9 m
Bredd (metrisk) 3.99 cm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Sterilitet Icke-steril
Formatera Band
Certifikat och efterlevnad RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
För användning med (applikation) Applikationer för hård miljömärkning
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R6206