Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, StainerBondz™
Höjd (engelska):
0.3 in.
0.75 in.
0.9 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS, ASTM D |
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte White |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Slide staining process and other laboratory identification which requires superior chemical resistance |
| För användning med (utrustning) | BMP51 Label Printer |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Temperaturområde (engelska) | -112 to 266°F |
| Visa mer |