Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, StainerBondz™
Produktkod. 17861495
Höjd (engelska):
0.3 in.
0.75 in.
0.9 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17861495
Brand: Brady™ 143302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label Maker Cartridge: StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, ASTM D
Typ av lim Acrylic
Färg Black
Avsluta Matte White
Material Polyester
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Slide staining process and other laboratory identification which requires superior chemical resistance
För användning med (utrustning) BMP53 Label Printer
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (engelska) -112 to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -80 to -3°C
Draghållfasthet 40 lb./in.
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Mått (LxB) 0.9 x 0.9 in.
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0.9 in.
Höjd (metrisk) 12.70 mm