Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, Workhorse Series
Produktkod. 12612996
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12612996
Brand: Brady™ M81488
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyester, Workhorse Series High Performance Polyester (B-488) withstands numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces including Stainless Steel and Polypropylene.
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for general and bar code labeling on flat, smooth surfaces
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester
Bredd (engelska) 1.9 in.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Tjocklek (engelska) 0.0036 in.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (L x B) 0.25 x 1.9 in.
Typ av lim Permanent
Sterilitet Non-sterile
Beskrivning BMP51/53 Labelmaker Labels
Avsluta Matte White
Form Rectangle
Draghållfasthet 35 lb./in.
Temperaturområde (engelska) 50°F
Temperaturområde (metriskt) 10°C
Certifikat och efterlevnad UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
För användning med (applikation) General and bar code labeling
Kvantitet 1 Ea.