Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Färg:
Svart, Gul, Yellow
Svart, Vit, Klar, White, Clear
Storlek (metrisk):
12,7 x 19,050 mm
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 31,75 mm
12,7 x 38,1 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Storlek (engelska):
0,5 x 0,75 tum
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,25 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 1 tum
0,75 x 1,5 tum
1 x 0,75 tum
1 x 1 tum
1 x 1,25 tum
1 x 1,5 tum
1 x 2,5 tum
1 x 4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Feature printable zone in white or yellow
- Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
- Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Vit, Klar, White, Clear |
| Material | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| För användning med (utrustning) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Kvantitet | 1 Ea. (360 labels) |
| Storlek (engelska) | 0,5 x 1 tum |
| Storlek (metrisk) | 12,7 x 25,4 mm |
| Bredd (engelska) | 0.5 in. |
| Bredd (metrisk) | 12.70 mm |
| Höjd (engelska) | 1 in. |
| Visa mer |