Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Färg:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Storlek (metrisk):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Storlek (engelska):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Feature printable zone in white or yellow
- Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
- Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black, White, Clear |
| Material | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| För användning med (utrustning) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Kvantitet | 1 Ea. (260 labels) |
| Storlek (engelska) | 1 x 1 in. |
| Storlek (metrisk) | 25.4 x 25.4 mm |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (engelska) | 1 in. |
| Visa mer |