Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Produktkod. 15173329
Färg:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Storlek (metrisk):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Storlek (engelska):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15173329
Brand: Brady™ 131587
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black, White, Clear
Avsluta Matte
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttyp Label Maker Cartridge
För användning med (utrustning) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea. (70 labels)
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1 x 4 in.
Storlek (metrisk) 25.4 x 101.6 mm
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 104.78 mm
Trådmätare 3/0 AWG to 400 kcmil
Mått (LxB) 101.60 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 4 in.
Höjd (metrisk) 101.6 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm