Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers
Produktkod. 11992782
Change view
Mått (LxB):
1,5 x 1,25 tum
Tamaño de la unidad:
Varje
Código de producto. Mått (LxB) unitSize
11992782 1,5 x 1,25 tum Varje
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11992782 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143267
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Beskrivning BMP51/53 Labelmaker Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black, White, Clear
Avsluta Matte
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttyp Label Maker Cartridge
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) BMP™51, BMP™53 Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea. (200 labels)
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1.25 x 1.5 in.
Storlek (metrisk) 31.75 x 38.1 mm
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1,5 x 1,25 tum
Bredd (engelska) 1.25 in.
Bredd (metrisk) 31.75 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 1.5 in.
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.