Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Produktkod. 15103359
Färg:
Röd, Vit, White
Svart, Gul, Yellow
Svart, Orange, Orange
Svart, Vit, White
Vit, Blå, Blue
Vit, Grön, Green
Vit, Röd, Red
Vit, Svart, Black
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15103359
Brand: Brady™ 131583
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
  • Durable and low-shrink with aggressive adhesive
  • Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
  • Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifikationer
Färg Svart, Gul, Yellow
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Label Maker Cartridge
För användning med (utrustning) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Kvantitet 1 Ea.
Storlek (engelska) 25 ft. x 1 in.
Storlek (metrisk) 7.62 m x 25.4 mm
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 7.62 m