Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Färg:
Black, Orange
Black, White
Black, Yellow
Red, White
White, Black
White, Blue
White, Green
White, Red
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White, Red |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| För användning med (utrustning) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Storlek (engelska) | 25 ft. x 1 in. |
| Storlek (metrisk) | 7.62 m x 25.4 mm |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Visa mer |