Läs mer
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Färg:
Röd, Vit, White
Svart, Gul, Yellow
Svart, Orange, Orange
Svart, Vit, White
Vit, Blå, Blue
Vit, Grön, Green
Vit, Röd, Red
Vit, Svart, Black
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Beskrivning | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Tape |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Svart, Orange, Orange |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| För användning med (applikation) | Freezer |
| För användning med (utrustning) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |